Learn More
Aluminum-2,4-Pentanedionate, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11317387
Zum Warenkorb hinzufügen
Aluminum-2,4-Pentanedionate, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317387
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Artikelnummer. 11317387
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012542.22
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 13963-57-0 | C15H21AlO6 | 324.31 g/mol
Alumunium acetylacetonate may be used to prepare transparent superhydrophobic boehmite and silica films by sublimation, to deposit alumunium oxide films by chemical vapor deposition, to deposit alumunium oxide films by chemical vapor deposition, as a catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13963-57-0
Summenformel C15H21AlO6
Molekulargewicht (g/mol) 324.31
MDL-Nummer MFCD00000013
InChI-Schlüssel KILURZWTCGSYRE-LNTINUHCSA-K
Synonym Aluminum acetylacetonate; Tris(acetylacetonato)aluminum(III)
IUPAC-Name Aluminium(3+)-Tris((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olat)
SMILES [Al+3].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum 2,4-pentanedionate
Schmelzpunkt 192°C to 194°C
Dichte 1.27 g/mL
Siedepunkt 314°C to 316°C
Menge 100 g
UN-Nummer UN3467
Beilstein 4157942
Löslichkeitsinformationen It is soluble in organic solvents but insoluble in water.
Formelmasse 324.31
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminum 2,4-pentanedionate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Name des Produkts
Aluminum-2,4-Pentanedionate, Thermo Scientific Chemicals >