Learn More
Aluminium-2,4-Pentandionat, ≥ 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11445290
Zum Warenkorb hinzufügen
Aluminium-2,4-Pentandionat, ≥ 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11445290
100 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11445290
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044538.22
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 13963-57-0 | C15H21AlO6 | 324.31 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13963-57-0
Summenformel C15H21AlO6
Molekulargewicht (g/mol) 324.31
MDL-Nummer MFCD00000013
InChI-Schlüssel KILURZWTCGSYRE-LNTINUHCSA-K
Synonym Aluminum acetylacetonate
IUPAC-Name Aluminium(3+)-Tris((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olat)
SMILES [Al+3].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum 2,4-pentanedionate
Schmelzpunkt 192°C to 194°C
Dichte 1.27 g/mL
Siedepunkt 314°C to 316°C
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 100 g
UN-Nummer UN3467
Beilstein 4157942
Formelmasse 324.31
Reinheit (%) ≥99.995%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX28K005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number044538.06,044538.14,044538.22
ChargennummerU15K034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/08/2024 Catalog Number044538.06,044538.14,044538.22
ChargennummerY06J016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/11/2023 Catalog Number044538.06,044538.14,044538.22
ChargennummerN08J005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog Number044538.06,044538.14,044538.22
ChargennummerS21J015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/06/2023 Catalog Number044538.06,044538,044538.14,044538.22
Name des Produkts
Aluminium-2,4-Pentandionat, ≥ 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >