Learn More
Aluminon Artikelnummer.: 10090610
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Aluminon
Artikelnummer. 10090610
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10090610
Marke: Thermo Scientific Acros 103060250
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 569-58-4
Summenformel C22H23N3O9
Molekulargewicht (g/mol) 473.438
MDL-Nummer MFCD00040925
InChI-Schlüssel AIPNSHNRCQOTRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym Aurintricarboxylic acid, triammonium salt
PubChem CID 54729869
ChEBI CHEBI:87398
IUPAC-Name triazan5-[(3-Carboxy-4-Oxidophenyl)-(3-Carboxy-4-Oxocyclohexa-2,5-dien-1-Yliden)Methyl]-2-Oxidobenzoat
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=C2C=CC(=O)C(=C2)C(=O)O)C3=CC(=C(C=C3)[O-])C(=O)[O-])C(=O)O)[O-].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminon
Schmelzpunkt 220.0°C to 225.0°C
Beilstein 10, IV, 4161
Merck Index 15, 318
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 800g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in ethanol, insoluble in petroleum ether
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 473.44
Verpackung Glasflasche
Eignung suitable for determination of aluminum
Farbe Rot
Menge 25 g
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467542 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/11/2024 Catalog Number103060250,103061000
ChargennummerA0446173 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/10/2022 Catalog Number103060250,103061000,103065000
ChargennummerA0428926 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2021 Catalog Number103060250,103061000,103065000
ChargennummerA0426997 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/02/2021 Catalog Number103060250,103061000,103065000
ChargennummerA0424238 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/11/2020 Catalog Number103060250,103061000,103065000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminon
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Benzoic acid
Name des Produkts
Aluminon >