Learn More
Aluminiumsulfat-Octadecahydrat, 98+ %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7784-31-8 | Al2O12S3·18H2O | 666.4 g/mol
92.20 CHF - 257.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7784-31-8
Summenformel Al2O12S3·18H2O
Molekulargewicht (g/mol) 666.4
MDL-Nummer MFCD00149136
InChI-Schlüssel AMVQGJHFDJVOOB-UHFFFAOYSA-H
Synonym aluminum sulfate octadecahydrate, patent alum, cake alum octadecahydrate, unii-tcs9l00g8f, dialuminum sulfate octadecahydrate, tcs9l00g8f, aluminum sulfate.18h2o, aluminum sulfate.18h2o, dialuminium sulfate octadecahydrate, aluminum sulfate-water 1/18Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 22377415
ChEBI CHEBI:74779
IUPAC-Name Dialuminium;trisulfat;otadecahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[Al+3]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10259500
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
400595000
500 g Glasflasche
92.20 CHF
500 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10744124
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
400590025
2.5 kg Kunststoffflasche
257.00 CHF
2.50 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Aluminiumsulfat-Octadecahydrat, 98+ %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals