Learn More
Aluminiumkaliumsulfat-Dodecahydrat, 99.5 %, für Analysen, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7784-24-9 | AlKO8S2·12H2O | 474.39 g/mol
37.89 CHF - 126.63 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7784-24-9
Summenformel AlKO8S2·12H2O
Molekulargewicht (g/mol) 474.39
MDL-Nummer MFCD00149143
InChI-Schlüssel GNHOJBNSNUXZQA-UHFFFAOYSA-J
Synonym kalinite, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium alum dodecahydrate, potash alum dodecahydrate, aluminum potassium disulfate dodecahydrate, unii-1l24v9r23s, alum, potassium, dodecahydrate, potassium aluminum sulfate dodecahydrate, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium aluminum disulfate dodecahydrate
PubChem CID 62667
ChEBI CHEBI:86465
IUPAC-Name Aluminum; Kalium; Disulfat; Dodecahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[K+]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10120362
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
217485000
500 g Kunststoffflasche
37.89 CHF
500 Gramm
Verfügbar ab: 03-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10701111
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
217480010
1 kg Kunststoffflasche
63.01 CHF
1 Kilogramm
Verfügbar ab: 11-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10509243
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
217480025
2.5 kg Kunststoffflasche
126.63 CHF
2.50 Kilogramm
Verfügbar ab: 08-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
GHS-P-Hinweis:
BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
ACHTUNG: Die auf dieser Website bereitgestellten Informationen wurden gemäß den Verordnungen der Europäischen Union (EU) erstellt und sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nach bestem Wissen und Gewissen korrekt. Die enthaltenen Informationen dienen nur als Leitfaden für die sichere Handhabung und Verwendung. Sie dürfen weder als Garantie noch als Qualitätsspezifikation aufgefasst werden.
Warnung
Produktidentifikator
  • Aluminium potassium sulfate dodecahydrate
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Aluminiumkaliumsulfat-Dodecahydrat, 99.5 %, für Analysen, Thermo Scientific Chemicals