Learn More
Aluminiumnitrat-Nonahydrat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10328260
Zum Warenkorb hinzufügen
Aluminiumnitrat-Nonahydrat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10328260
500 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Artikelnummer. 10328260
Marke: Thermo Scientific Acros 218285000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7784-27-2
InChI-Schlüssel SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym Aluminumnitratnonahydrat, Aluminiumtrinitrat-Nonahydrat, Aluminium-III-nitrat, Nonahydrat 1:3:9, Salpetersäure-Aluminiumsalz, Salpetersäure, Aluminiumsalz, Nonahydrat 8ci,9ci, Aluminiumnitrat, ACS, Aluminium3+-Nonahydrat-Trinitronat, Aluminiumnitratnonahydrat, wenig Quecksilber, Puratronic, aluminum nitrate nonahydrate, low mercury, puratronic
PubChem CID 24567
IUPAC-Name Aluminium;trinitrat;nonahydrat
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3 ]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminumnitratnonahydrat
Schmelzpunkt 73.0 °C
pH 2.5 bis 3.5 (5 % Lsg. bei 20 °C)
Physikalische Form Kristalle
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 99+ %
Summenformel AlN3O9·9H2O
Strukturformel Al(NO3)3·9H2O
Merck Index 15,347
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: 64 g/100 ml (25 °C). Andere Löslichkeiten: Löslich in Alkohol, leicht löslich in Aceton, praktisch unlöslich in Ethylacetat und Pyridin
Molekulargewicht (g/mol) 375.13
Formelmasse 375.13
Reinheit (%) ≥99%
Güte Analytisch
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468329 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number218280025,218280100,218281000,218285000
ChargennummerA0462792 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/05/2024 Catalog Number218280025,218280100,218281000,218285000
ChargennummerA0457159 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/01/2024 Catalog Number218280025,218280100,218281000,218285000
ChargennummerA0449269 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number218280025,218280100,218281000,218285000
ChargennummerA0410518 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number218280025,218280100,218281000,218285000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminium nitrate nonahydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P371+P380+P375-Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung räumen Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
Aluminiumnitrat-Nonahydrat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >