Learn More
Aluminium, Technisch, Folie, ≈0.1 mm Dicke, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10214252 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
250 g
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
Chemische Identifikatoren
CAS 7429-90-5
Summenformel Al
Molekulargewicht (g/mol) 26.98
MDL-Nummer MFCD00134029
InChI-Schlüssel XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Aluminium
SMILES [Al]
Spezifikation
Farbe Grau-Silber
Schmelzpunkt 660°C
Siedepunkt 2327°C
Menge 250 g
Formelmasse 26.97g/mol
Verpackung Kunststoffbehälter
Form Feststoff in verschiedenen Formen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Aluminium, Technisch, Folie, ≈0.1 mm Dicke, SLR, Fisher Chemical >