Learn More
Aluminiumchlorid-Hydrat, hochrein, SLR, erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph.Eur., BP, USP, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10447820
Zum Warenkorb hinzufügen
Aluminiumchlorid-Hydrat, hochrein, SLR, erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph.Eur., BP, USP, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10447820
500 g, Pulverbehälter aus Kunststoff
Click to view available options
500 g, Pulverbehälter aus Kunststoff
Artikelnummer. 10447820
Marke: Fisher Chemical A/1960/53
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
500g, Pulverbehälter aus Kunststoff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 7784-13-6
Farbe Weiß
pH 2.5 to 3.5
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Summenformel AlCl3H12O6
MDL-Nummer 149134
InChI-Schlüssel JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K
SMILES O.O.O.O.O.O.[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
IUPAC-Name Aluminium(3+)-Hexahydrat-Trichlorid
Molekulargewicht (g/mol) 241.42
Formelmasse 241.43g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß
Dampfdruck 1mmHg 100
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminium chloride hexahydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und eA§ gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Aluminiumchlorid-Hydrat, hochrein, SLR, erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph.Eur., BP, USP, Fisher Chemical >