Learn More
Aluminiumchlorid-Hexahydrat, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10492021
Zum Warenkorb hinzufügen
Aluminiumchlorid-Hexahydrat, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10492021
500 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Artikelnummer. 10492021
Marke: Thermo Scientific Acros 217475000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7784-13-6 | AlCl3H12O6 | 241.42 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Lewis-Säure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7784-13-6
Summenformel AlCl3H12O6
Molekulargewicht (g/mol) 241.42
MDL-Nummer MFCD00149134
InChI-Schlüssel JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K
SMILES O.O.O.O.O.O.[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum chloride hexahydrate
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (Argentometry)
Strukturformel AlCl3·6H2O
Fieser 01,24; 02,21; 03,7; 04,10; 05,10; 06,17; 08,13; 09,11; 17,15
Merck Index 15,333
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 477g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether, glycerol and propylene
IUPAC-Name Aluminium(3+)-Hexahydrat-Trichlorid
Formelmasse 241.43
Reinheit (%) 99%
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 2.39
Dichte 2.3900g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468313 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number217470025,217470100,217470010,217475000
ChargennummerA0467853 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog Number217470025,217470100,217470010,217475000
ChargennummerA0467097 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/10/2024 Catalog Number217470025,217470100,217470010,217475000
ChargennummerA0467098 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/10/2024 Catalog Number217470025,217470100,217470010,217475000
ChargennummerA0466859 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number217470025,217470100,217470010,217475000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminium chloride hexahydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
Aluminiumchlorid-Hexahydrat, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals >