Learn More
Aluminiumchlorid, 99.999 %, (Metallspurenanalyse), für Analysen, wasserfrei, Pulver, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
20 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
20 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse, Lewis-Säure
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Aluminum chloride |
Schmelzpunkt | 194.0°C |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 10 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.999% |
Strukturformel | AlCl3 |
Fieser | 01,24; 02,21; 03,7; 04,10; 05,10; 06,17; 07,7; 08,13; 09,11; 10,9; 11,25; 12,26; 13,15; 14,20; 15,10; 16,10; 17,15 |
Merck Index | 15,333 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: reacts. Other solubilities: freely miscible with benzene, nitrobenzene,, benzophenone, carbon tetrachloride and chloroform |
Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Aluminiumchlorid, 99.999 %, (Metallspurenanalyse), für Analysen, wasserfrei, Pulver, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur