Learn More
Aluminiumbromid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 265.0°C |
Chemischer Name oder Material | Aluminum bromide |
Schmelzpunkt | 97.0°C |
Farbe | Grau oder Weiß |
Physikalische Form | Kristalliner Feststoff |
Menge | 25 g |
Prozentgehaltsbereich | 98% min. (Complexometry) |
Strukturformel | AlBr3 |
Fieser | 01,22; 02,19; 03,7; 04,10; 05,10; 06,17; 09,11 |
Merck Index | 15,328 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
A0471121 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 198411000,198410250,198415000 |
A0471122 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 198411000,198410250,198415000 |
A0465805 | Analysenzertifikat | 09/09/2024 | 198411000,198410250,198415000 |
A0459746 | Analysenzertifikat | 31/03/2024 | 198411000,198410250,198415000 |
A0424837 | Analysenzertifikat | 25/08/2023 | 198411000,198410250,198415000 |
Sicherheit und Handhabung
- Aluminium bromide, anhydrous
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.