Learn More
Aluminium-Acetylacetonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10781661
Zum Warenkorb hinzufügen
Aluminium-Acetylacetonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10781661
100 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10781661
Marke: Thermo Scientific Acros 196971000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13963-57-0
Summenformel C15H21AlO6
Molekulargewicht (g/mol) 324.31
MDL-Nummer MFCD00000013
InChI-Schlüssel KILURZWTCGSYRE-LNTINUHCSA-K
Synonym aluminum 2, 4-pentanedionate
IUPAC-Name Aluminium(3+)-Tris((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olat)
SMILES [Al+3].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum acetylacetonate
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 190.0°C to 195.0°C
Farbe Weiß bis Creme-farben
Siedepunkt 315.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (Complexometry)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel (CH3COCH2COCH2)3Al
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 2.5g/L (20°C). Other solubilities: 4.26 g/100g alcohol (20°C), 36.45 g/100g benzene (20°C), insoluble in petroleum ether
Formelmasse 324.3
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0419411 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog Number196971000,196975000
ChargennummerA0466248 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/09/2024 Catalog Number196971000,196975000
ChargennummerA0441930 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/11/2023 Catalog Number196971000,196975000,196970050
ChargennummerA0419411 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number196971000,196975000,196970050
ChargennummerA0436517 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number196971000,196975000,196970050
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminium acetylacetonate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
Aluminium-Acetylacetonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >