Learn More
Haldenwanger™ BOAT COMBUSTION ALSINT ALUMINA 52MM X 7.5MM X 6MM
Aluminiumoxid-Schiffchen mit großer Härte, Festigkeit und chemischer Beständigkeit.
Marke:  Haldenwanger™ L ALS.SCH.52X7,5X6
Artikelnummer. 12307018
  • 46.65 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-07-2025
Beschreibung
  • Geeignet für den Dauerbetrieb von bis zu 1700 °C bis 1750 °C.
  • Hergestellt aus Oxidkeramik Alsint 99,7
Bestellinformation
DimensionsLxWxH
Spezifikation
Spezifikation
Verbrennungsschiffchen
6 mm
Aluminiumoxid
7,5 mm
Weiß
52 mm
Je 1
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Haldenwanger™ BOAT COMBUSTION ALSINT ALUMINA 52MM X 7.5MM X 6MM > Größe: 52 x 7.5 x 6 mm