Learn More
Haldenwanger™ Aluminiumoxid-Keramiktiegel
Alsint 99.7 Tiegel sind eine ausgezeichnete Wahl zur Verwendung unter extremen Verschleißbedingungen, in chemisch-technischen und elektrotechnischen Anwendungen und in der Hochtemperaturtechnologie.
Marke:  Haldenwanger™ L ALSINTTIEGEL*A/2
Artikelnummer. 10242311
  • 49.65 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Beschreibung
  • Lieferbar in einer großen Auswahl an Formen und Größen
  • Glasiert
  • Deckel im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Spezifikation
26 mm
15 ml
40 mm
Aluminiumoxidkeramik
30 mm
Zylindrische Form
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Haldenwanger™ Aluminiumoxid-Keramiktiegel > Kapazität: 15 ml