Learn More
Aluminiumoxid B, Aktivität: Super I, MP EcoChrom™, MP Biomedicals™
MP EcoChrom™ Alumina is essentially aluminum oxide, Al2O3, occurring in nature as minerals bauxite, bayerite, corundum, etc. This Alumina is produced at the highest activity available in the market.
43.05 CHF - 2730.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 1344-28-1 |
---|---|
Summenformel | Al2O3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 101.96 |
MDL-Nummer | MFCD00003424 |
InChI-Schlüssel | PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | Aluminiumoxid, Alpha-Aluminiumoxid, Aloxit, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum |
PubChem CID | 9989226 |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11353579
![]() |
MP Biomedicals
0204568 |
500 g |
43.05 CHF
500 Gramm |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11373579
![]() |
MP Biomedicals
0204571 |
1 kg |
79.05 CHF
1 Kilogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11383579
![]() |
MP Biomedicals
0204574 |
5 kg |
323.00 CHF
5 Kilogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11393579
![]() |
MP Biomedicals
0204577 |
50 kg |
2730.00 CHF
50 Kilogramm |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- MP EcoChrom™ Alumina - Super I is essentially aluminum oxide, Al2O3, occurring in nature as minerals bauxite, bayerite, corundum, etc.
- MP Alumina B - Super I show absorption capacity approximately twice as high as an Alumin B, Activity I.
- The initial activity is kept in a very narrow range and their deactivation behaviour is extremely constant.
- The product is available as a neutral version, MP Alumina N - Super I, and an acidic version, MP Alumina A - Super I.
- MP EcoChro Alumina B - Super I is commonly used for purification processes of all kinds including sample preparation for pesticides, environmental analysis, solvent purification and all kinds of chromatography requiring the highest precision and reproducibility.
Chemische Identifikatoren
1344-28-1 | |
101.96 | |
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N | |
9989226 |
Al2O3 | |
MFCD00003424 | |
Aluminiumoxid, Alpha-Aluminiumoxid, Aloxit, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum | |
[O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3] |
Spezifikation
Aluminiumoxid B | |
1344-28-1 | |
Frei fließendes Pulver | |
Al2O3 | |
Aluminiumoxid, Alpha-Aluminiumoxid, Aloxit, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum | |
[O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3] | |
101.96 | |
101.96 |
Aktivität: Super I | |
Rosa bis Weiß | |
For Dioxane Analysis | |
MFCD00003424 | |
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N | |
Dialuminium(3+) Trioxidandiid | |
9989226 | |
3.94 g/cm3 bei 20 °C |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 215-691-6
Recommended Storage : Bei Raumtemperatur lagern.
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.