Learn More
Aluminiumoxid B,32-63μM, Aktiv, MP Biomedicals™
Zur Verwendung in der Säulenchromatographie und adsorptiven Filtration
Marke: MP Biomedicals 0202040
35.46 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Aluminiumoxid wird als Adsorptionsmittel, Trockenmittel und Katalysator sowie bei der Herstellung von Dentalzementen und feuerfesten Materialien verwendet
Spezifikation
500 g | |
Aluminiumoxid B | |
MFCD00003424 | |
1344-28-1 |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Pulver | |
3,94 g/cm3 bei 20 °C(Lit.) |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Aluminiumoxid B,32-63μM, Aktiv, MP Biomedicals™ > 500 g
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur