Learn More
Macherey-Nagel™ Alugram Aluminiumfolie SILGUR
76.35 CHF - 156.00 CHF
Spezifikation
Partikelgröße | 5 bis 17 μm |
---|---|
Porengröße | 60 Å |
Typ | Aluminiumblech |
Porenvolumen | 0,75 ml/g |
Spezifische Oberfläche | ∼500 m2/g |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12750833
|
Macherey-Nagel™
818422 |
10 x 20 cm |
76.35 CHF
20 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12760833
|
Macherey-Nagel™
818423 |
20 x 20 cm |
156.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Spezifikation
5 bis 17 μm | |
Aluminiumblech | |
∼500 m2/g |
60 Å | |
0,75 ml/g | |
0,20 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Alugram Aluminiumfolie SILGUR