Learn More
Macherey-Nagel™ Xtra SIL G Silikaschichten auf Alugram™ Aluminiumstreifen UV254
Separate nichtflüchtige Mischungen mit Schichten aus unmodifiziertem Standard-Silika für TLC (Dünnschichtchromatografie). Xtra SIL G Silikaschichten auf Alugram™ Aluminiumstreifen UV254 sind in verschiedensten Größen lieferbar.
Marke: Macherey-Nagel™ 818362
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Nicht modifizierte Standard-Silikaschichten auf Aluminium für TLC
- Silika 60
- Hervorragende Benetzbarkeit für präzise Ergebnisse bei der Farbgebung, selbst bei 100 %igen wässrigen Nachweisreagenzien
- Ausgezeichnete Trennungseffizienz und Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge
- Einfaches und zuverlässiges Schneiden durch ein optimiertes Bindemittelsystem, kein Abplatzen von Silika
- Bindemittel: Hochpolymeres Produkt, das in fast allen organischen Lösungsmitteln stabil und gegen aggressive Visualisierungsreagenzien beständig ist; auch vollständig stabil in rein wässrigen Eluenten
Spezifikation
5 bis 17 μm | |
20er-Packung | |
UV254 | |
∼500 m2/g | |
100 x 200 mm |
60Å | |
Aluminiumblech | |
0.75 ml/g | |
0.20 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Xtra SIL G Silikaschichten auf Alugram™ Aluminiumstreifen UV254 > Plattengröße:100 x 200mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur