Learn More
Macherey-Nagel™ Standard SIL G Silikaschichten auf Alugram™ Aluminiumstreifen
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
50 x 75 mm
5 x 10 cm
50 x 200 mm
200 x 200 mm
Packungsgröße:
20 Stück
25 Stück
50 Stück
Beschreibung
ALUGRAM™ Xtra SIL G Aluminiumbleche verfügen über nicht modifizierte Silika 60-Schichten in Standardgütegrad ohne Fluoreszenzanzeige.
- Hervorragende Benetzbarkeit für präzise Ergebnisse bei der Farbgebung, selbst bei 100 % wässrigen Nachweisreagenzien
- Ausgezeichnete Trennungseffizienz und Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge
- Einfaches und zuverlässiges Schneiden durch ein optimiertes Bindemittelsystem, kein Abplatzen von Silika
- Stabil in fast allen organischen Lösungsmitteln und beständig gegen aggressive Visualisierungsreagenzien
- Hochpolymeres Produkt ist auch in rein wässrigen Eluenten vollständig stabil
Spezifikation
Spezifikation
Material | Alugram Aluminiumplatten aus IUIn-modifizierten Schichten aus Silika 60 |
Partikelgröße | 5 bis 17 μm |
Porengröße | 60 Å |
Menge | 50er-Packung |
Typ | Aluminiumblech |
Porenvolumen | 0,75 ml/g |
Spezifische Oberfläche | ∼500 m2/g |
Dicke (metrisch) | 0,20 mm |
Abmessungen (L x B) | 5 x 10 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Standard SIL G Silikaschichten auf Alugram™ Aluminiumstreifen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur