Learn More
Macherey-Nagel™ Alugram Aluminiumfolie Nano-SIL G/UV254
Marke:  Macherey-Nagel™ 818342
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12760813
  • 155.00 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 05-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
2 bis 10 μm
50er-Packung
UV254
∼500 m2/g
5 x 20 cm
60 Å
Aluminiumblech
0,75 ml/g
0,20 mm
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Alugram Aluminiumfolie Nano-SIL G/UV254 > Plattengröße:50 x 200mm