Learn More
Euro Protection™ Altaite Low-Cut Safety Shoes
Euro Protection™ Altaite Low-Cut Safety Shoes are comfortable, snug, and durable, and feature a composite toe cap for protection.
Marke:  Euro Protection™ 9ALTL44
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12093676
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Padded collar and bellows tongue for snug fit.
  • Heel scuff cap
  • Shock-absorbing EVA midsole.
  • Full grain leather and bright mesh combination upper.
  • Breathable 3D mesh lining.
  • Removable, textile and foam insole.
Spezifikation
Spezifikation
Brown, Beige
Leather
Cemented, shock-absorbing EVA midsole, nitrile rubber outsole, non-metallic (composite fabric) puncture-resistant sole.
Low
603 g per shoe in size 8
Breathable, 3D Mesh
44
Nitrile, EVA, Composite Fabric
Komposit
EN ISO 20345: 2011
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Euro Protection™ Altaite Low-Cut Safety Shoes > Größe: 44