Learn More
Texwipe™ AlphaWipe™ Wischtücher aus Polyester
Für Anwendungen der ISO-Klasse 5 und 6
Marke:  Texwipe™ TX1009B
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11565355
  • 79.90 CHF / 150 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für Anwendungen der ISO-Klasse 5 und 6
  • Laufmaschenfreie Doppelstrick-Interlock-Konstruktion aus 100 % Endlosfaser-Polyester
  • Schwerer Allzweck-Wischer für Oberflächenreinigung und Auslaufschutz
  • Hohe Saugleistung, gute Abriebfestigkeit und geringe Mengen lösbarer Partikel
  • Effektiv für saubere Arbeitsflächen und für die Verpackung empfindlicher Teile
  • Chargen-übergreifende Rückverfolgbarkeit
Bestellinformation
Gewaschen und in Reinräumen verpackt in lösungsmittelsicherer Bag-Within-A-Bag™-Reinraumverpackung. Basisgewicht: 163 g/m2.
Spezifikation
Spezifikation
AlphaWipe™ Trockenwischtücher
22,9 cm
22,9 cm
158
Weiß
Gewaschener Schnitt
Ideal zum allgemeinen Abwischen, zur Kontrolle von verschütteten Flüssigkeiten, zum Reinigen und Polieren Edelstahl, Schutzabdeckung für Teile und Produkte
9 in.
9 in.
Endlosfasern Polyester
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 und OHSAS 18001:1999
Doppelt gestrickt
9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm)
150/Packung (Großpackung)
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Texwipe™ AlphaWipe™ Wischtücher aus Polyester > 9 x 9 Zol; Großpackung