Learn More
Ansell AlphaTec™ NRL RABS- und Isolatorbox-Handschuhe – 30 mm
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
:
10
Beschreibung
- Wirksamer Schutz bei schweren Arbeiten
- Bieten Schutz vor Riss-, Schürf-, Schnitt- und Stichverletzungen
- Die hohe Wandstärke (0,76 mm) erhöht die Haltbarkeit sowie die chemische und physikalische Beständigkeit der Handschuhe
- Die erhältlichen Port-Größen sind mit den meisten Isolator- und Gloveboxen kompatibel
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE 0493, EN 374:2003 Mikroorganismen, EN 420:2003 + A1:2009 |
Farbe | Naturfarben |
Hand | Beidhändig |
Material | Latex |
Größe | 10 |
Dicke (angloamerikanisch) | 30 mil |
Dicke (metrisch) | 0,76 mm |
Norm EN 388 | 2121A |
EN ISO 374-1 | Typ A |
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES | KLNOPT |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell AlphaTec™ NRL RABS- und Isolatorbox-Handschuhe – 30 mm >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur