Learn More
Ansell AlphaTec™ NRL RABS and Isolator Gloves - 20 mil Artikelnummer.: 16815240
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Ansell AlphaTec™ NRL RABS and Isolator Gloves - 20 mil
Artikelnummer. 16815240 Alle ansehen Ansell Produkte
203 mm
Click to view available options
Anschlussgröße (metrisch):
203 mm
305 mm
Artikelnummer. 16815240
Marke: Ansell 55104100
Ausrüstung für die Sicherheit
Aktionscode 24131 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Translucent, unlined gloves are constructed of latex and provide defense against tears, abrasions, cuts, and punctures.
  • Wirksamer Schutz in mittelmäßig belasteten Umgebungen, insbesondere vor Schürf- und Rissverletzungen
  • Die mittlere Wandstärke (0,51 mm) sorgt für die ideale Fingerbeweglichkeit bei der Handhabung von Gegenständen
  • Die erhältlichen Port-Größen sind mit den meisten Isolator- und Gloveboxen kompatibel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0493, EN 374:2003 Mikroorganismen, EN 420:2003 + A1:2009
Farbe Naturfarben
Hand Spezifisch
Material Latex
Produkttyp Trockenschrankhandschuhe
Größe 10
Dicke (angloamerikanisch) 20 mil
Dicke (metrisch) 0,51 mm
Norm EN 388 2020X
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES KLNOPT
Anschlussgröße (angloamerikanisch) 8 in.
Anschlussgröße (metrisch) 203 mm
Länge (angloamerikanisch) 32 in.
Länge (metrisch) 813 mm
Name des Produkts
Ansell AlphaTec™ NRL RABS and Isolator Gloves - 20 mil >