Learn More
Ansell™ AlphaTec™MICROGARD™2500 Standardmodell 111 Anzug, weiß Artikelnummer.: 15896474
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Ansell™ AlphaTec™MICROGARD™2500 Standardmodell 111 Anzug, weiß
Artikelnummer. 15896474 Alle ansehen Ansell Produkte
S
Click to view available options
Größe:
XS
S
Artikelnummer. 15896474
Marke: Ansell™ WH25T0011102
Nur noch undefined auf Lager
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
MicroGARD™ 2500 ist ein einzigartiges Materialangebot mit außergewöhnlicher mechanischer Festigkeit, mit Flüssigkeits- und Partikelschutz
  • 3-teilige Kapuze
  • Elastikmaterial an Kapuze, Handgelenken, Taille und Knöcheln
  • 2-Wege-Reißverschluss vorne mit wiederverschließbarer Sturmklappe
  • Fingerschlaufen
  • Farbe: Weiß
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Anzug
Größe S
Geschlecht Unisex
Material Polypropylen-Laminat
Farbe Weiß
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Fingerschlaufen, Elastisch
Hood Type 3-teilig
Verschlusstyp 2-Wege-Frontreißverschluss mit Sturmklappe
Saumtyp Genäht, Geklebt
Sterilität Unsteril
Schutzartklasse Kategorie III
Widerstand Blutübertragbare Krankheitserreger, Antistatisch, Flüssig, Chemikalien, Säure
Kragenform mit Kapuze
Zertifizierung/Konformität EN1073-2; EN1149-5; EN14126; Typ 4-B; Typ 5-B; Typ 6-B
Beschreibung Anzug mit 3-teiliger, elastischer Kapuze, Gummizug an Handgelenken, Taille und Knöcheln. Mit Fingerschlaufen.
Latexfrei Ja
Anzahl Taschen Keine
Größe (angloamerikanisch) S
Ärmelausführung Lange Ärmel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Virenkontaminierte Bereiche (einschließlich Vogelgrippe), biologischer Schutz, Nuklearindustrie, medizinische Forschung
Gewicht (metrisch) 0,321 g
Menge 35/Karton
Modell WH25T-00111-02
Name des Produkts
Ansell™ AlphaTec™MICROGARD™2500 Standardmodell 111 Anzug, weiß >