Learn More
Ansell™ AlphaTec™MICROGARD™2000 Modell 417 Überschuhe
MicroGARD™ 2000 STANDARD bietet Schutz und Komfort bei außergewöhnlichem Flüssigkeits- und Partikelschutz. Ideal für verschiedenste industrielle Anwendungen
Marke: Ansell™ WH20B-00417-02
626.07 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Elastische Öffnung
- Gebundene Nähte
- ESD PVC-Sohle
- Größe: 39-42 • 42-46 • 46-48
- Farbe: Weiß
Spezifikation
Klein | |
Ja | |
Ja | |
Elastische Öffnung | |
Überschuhe – ESD | |
AlphaTec™ 2000 Überschuhe – ESD-Größe 39–42 | |
EN14126; EN1073-2; DIN32781; EN1149-5; Typ 4-B; Typ5-B; Typ6-B | |
Antistatisch, Krankheitserreger, Static, Bloodborne Pathogens, Chemical-resistant, Liquid, Wasser |
Microporous Laminate | |
Weiß | |
Unsteril | |
PVC | |
Gebunden | |
Bewährte Barriere gegen flüssige Chemikalien mit niedriger Konzentration, verdünnte Pestizide sowie gefährliche biologische Flüssigkeiten und Partikel | |
250 Stück | |
Schuhüberzieher |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell™ AlphaTec™MICROGARD™2000 Modell 417 Überschuhe > Größe: 46 bis 48
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur