Learn More
Ansell™ AlphaTec™MICROCHEM™4000 Modell 215 Schürze mit Ärmeln
Microchem™ 4000 wurde als außergewöhnliche Barriere gegen organische und anorganische Chemikalien und biologische Wirkstoffe entwickelt
1375.00 CHF
Spezifikation
Material | Mehrschichtiges Barrierelaminat |
---|---|
Farbe | Grün |
Verschlusstyp | Haken und Schlaufe, Taillenbänder |
Sterilität | Unsteril |
Stulpenform | Doppeltes Innengewebe |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15855342
|
Ansell™
GR40T-00215-02 |
Klein |
1375.00 CHF
20 Stück |
Verfügbar ab: 02-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15865342
|
Ansell™
GR40T-00215-03 |
Mittel |
1375.00 CHF
20 Stück |
Verfügbar ab: 02-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15875342
|
Ansell™
GR40T-00215-04 |
Groß |
1375.00 CHF
20 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15885342
|
Ansell™
GR40T-00215-05 |
2 Extragroß |
1375.00 CHF
20 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15895342
|
Ansell™
GR40T-00215-06 |
3 Extragroß |
1375.00 CHF
20 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15805352
|
Ansell™
GR40T-00215-07 |
4 Extragroß |
1375.00 CHF
20 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Klettverschluss im Genick
- Bindeband in der Taille
- Doppelmanschette mit gestricktem Material
- Innenmanschette
- Verschweißte und verklebte Nähte
Spezifikation
Mehrschichtiges Barrierelaminat | |
Haken und Schlaufe, Taillenbänder | |
Doppeltes Innengewebe | |
Keine | |
EN 14605: 2005 +A1:2009, Typ PB (3); EN 14605: 2005 +A1:2009, Typ PB (4); EN 14126: 2003, Typen PB(3)-B, PB (4)-B | |
Mit Klebeband, geschweißt |
Grün | |
Unsteril | |
Ja | |
Abrasiv, Antistatisch, Chemisch, Durch Blut übertragbarer Krankheitserreger, Säure | |
AlphaTec™ 4000, Modell 215 |