Learn More
Ansell AlphaTec™ 38-628 Butyl/Viton Immersion Gloves
AlphaTec™ Gloves 38-628 offer a combination of butyl and viton layer of 0.7 mm for a maximum protection against hazardous chemicals. Provide the best resistance to the most aggressive chemicals without compromising dexterity or comfort. Offer superior protection against aliphatic, halogenated and aromatic hydrocarbons (benzene, toluene, xylene), as well as concentrated mineral acids.
Marke:  Ansell 38628080
214.55 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 17182122
  • 317.00 CHF / 1 Paar
Ausrüstung für die Sicherheit
Aktionscode 24131 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-07-2025
Beschreibung
  • Bietet gute Beständigkeit gegen aggressivste Chemikalien ohne Beeinträchtigung der Fingerfertigkeit oder des Komforts
  • Flexibel und hervorragende Fingerfertigkeit, für Komfort  mit einer natürlichen, geschwungenen ergonomischen Form und einem weichen Tragegefühl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz
Viton/Butyl-Polymer
8
Ja
Industrielle Handschuhe
Gerollt
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell AlphaTec™ 38-628 Butyl/Viton Immersion Gloves > AhaTec Schutzhandschuhe; Farbe: Schwarz; Material: Viton/Butyl-Polymer