Learn More
Ansell AlphaTec™ 87-085 Lightweight Food-Safe Latex Gloves
Ein velourisierter, komfortabler Handschuh aus Naturgummi, zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln.
Marke: Ansell 87085085BP
19.84 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für den Einsatz in Bereichen mit geringer Gefährdung
- Gerolltes Bündchen für Zugfestigkeit und einfaches Anziehen
- Strapazierfähig, flexibel und bequem
- Innenfutter aus reiner geflockter Baumwolle
- AQL 0,65
Spezifikation
CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, REACH-konform | |
Spezifisch | |
8,5 | |
Typ B | |
Ja | |
87-085 | |
300 mm |
Rosa | |
Latex | |
2010X | |
KLT | |
100 % Baumwolle | |
12 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell AlphaTec™ 87-085 Lightweight Food-Safe Latex Gloves > 8
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur