Learn More
Ansell AlphaTec™ 87-063 Heavy Duty Chemical-Resistant Latex Gloves with Raised Diamond Grip Artikelnummer.: 16190541
Zum Warenkorb hinzufügen
Ansell AlphaTec™ 87-063 Heavy Duty Chemical-Resistant Latex Gloves with Raised Diamond Grip
Artikelnummer. 16190541 Alle ansehen Ansell Produkte
7,5
Click to view available options
Größe:
10,5
7,5
8,5
9,5
Artikelnummer. 16190541
Marke: Ansell 87063075
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Schutzhandschuh für die Industrie
  • Die Latexhandschuhe sind für einen höheren Tragekomfort mit einem Innenfutter aus reiner geflockter Baumwolle ausgestattet
  • Robustes Design mit verlängerten Bündchen für zusätzlichen Schutz
  • Die gerollten Bündchen verbessern die Zugfestigkeit und erleichtern das Anziehen
  • Die Handschuhe sind 0,75 mm dick und bieten so chemischen und mechanischen Schutz
  • Die strukturierten Handflächen und Finger verbessern die Griffsicherheit in nassen und trockenen Umgebungen
  • AQL 0,65
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009
Farbe Gelb
Oberflächenbehandlung außen Vollständig strukturiert
Material Latex
Größe 7,5
Dicke (angloamerikanisch) 30 mil
Dicke (metrisch) 0,75 mm
Norm EN 388 3110A
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES AKLNPT
EN ISO 374-5 Ja
Art der Handschuhstulpe Mit Beads
Auskleidungsmaterial 100 % Baumwolle
Serie 87-063
Name des Produkts
Ansell AlphaTec™ 87-063 Heavy Duty Chemical-Resistant Latex Gloves with Raised Diamond Grip >