Learn More
Ansell AlphaTec™ 87-063 Heavy Duty Chemical-Resistant Latex Gloves with Raised Diamond Grip
Schutzhandschuh für die Industrie
Marke:  Ansell 87063095BP
38.44 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16110551
  • 56.50 CHF / 12 Paare
Ausrüstung für die Sicherheit
Aktionscode 24131 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Latexhandschuhe sind für einen höheren Tragekomfort mit einem Innenfutter aus reiner geflockter Baumwolle ausgestattet
  • Robustes Design mit verlängerten Bündchen für zusätzlichen Schutz
  • Die gerollten Bündchen verbessern die Zugfestigkeit und erleichtern das Anziehen
  • Die Handschuhe sind 0,75 mm dick und bieten so chemischen und mechanischen Schutz
  • Die strukturierten Handflächen und Finger verbessern die Griffsicherheit in nassen und trockenen Umgebungen
  • AQL 0,65
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009
Vollständig strukturiert
9,5
0,75 mm
Typ A
Ja
100 % Baumwolle
Gelb
Latex
30 mil
3110A
AKLNPT
Mit Beads
87-063
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell AlphaTec™ 87-063 Heavy Duty Chemical-Resistant Latex Gloves with Raised Diamond Grip > 9,5