Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 85-301\85-303\85-305 Isolator-Handschuhe
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
9.5
11
Anschlussgröße (metrisch):
203 mm
250 mm
300 mm
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
Schwere Gummihandschuhe aus chlorsulfoniertem Polyethylen (CSPE) mit synthetischem Kautschuk (CSM) für Handschuhkästen für mehr Komfort und Schutz in kritischen Umgebungen.
- Kategorie III, EN374AKL, EN374, EN388\4101
- Weiches, flexibles Material für einfache Handhabung
- Beständig gegenüber Alterung durch Einwirkung von Sauerstoff, UV-Strahlen und Ozon
- Widersteht Temperaturen bis 120 °C
- Weiße Färbung zur einfachen Erkennung von Verunreinigungen
- Erhöhte Dicke (0.6 mm) für zusätzliche Haltbarkeit
- Verfügbare Anschlussgrößen passen zu den meisten Handschuhkästen
- Ideale Anwendungen: Pharmazie
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Beige |
Material | CSM (Chlorsulfoniertes Polyethylen) |
Größe | 11 |
Temperature (Metric) Max | 120 °C |
Dicke (metrisch) | 0,6 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Pharmazie |
Anschlussgröße (metrisch) | 203 mm |
Beständig gegen | Konzentrierte Säuren und Basen |
Serie | 85-301 |
Länge (metrisch) | 800 mm |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
-
Mehrere Hersteller
Outlet Corner
Verwenden Sie den Code 24097, um diese Aktion zu erhalten.Aktionscode: 24097Gültig bis zum: 2025-06-16
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell™ AlphaTec™ 85-301\85-303\85-305 Isolator-Handschuhe >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur