Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 85-300\85-302\85-304 Isolator-Handschuhe
Auf hohe Beständigkeit gegen konzentrierte Säuren und Basen ausgelegt. Ansell™ AlphaTec™ Isolator-Handschuhe eignen sich optimal, wenn erhöhter Komfort und Schutz in kritischen Bereichen erforderlich sind.
Marke: Ansell™ 85300095
508.55 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Isolatorhandschuhe aus mittelschwerem chlorsulfoniertem Polyethylen (CSPE) mit synthetischem Kautschuk (CSM) für mehr Komfort und Schutz in kritischen Umgebungen.- Kategorie III, EN374AKL, EN374, EN388\4101
- Ideale Anwendungen: Pharmazie
- Weiches, flexibles Material für einfache Handhabung
- Beständig gegenüber Alterung durch Einwirkung von Sauerstoff, UV-Strahlen und Ozon
- Widersteht Temperaturen bis 120 °C
- Weiße Färbung zur einfachen Erkennung von Verunreinigungen
- Verfügbare Anschlussgrößen passen zu den meisten Handschuhboxen
Spezifikation
Weiß | |
9.5 | |
0,4 mm | |
203 mm | |
85-300 |
CSM (Chlorsulfoniertes Polyethylen) | |
120 °C | |
Pharmazie | |
Konzentrierte Säuren und Basen | |
800 mm |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08