Learn More
Ansell AlphaTec™ 55-303 Neoprene Isolator Gloves
Neoprene RABS and Isolator gloves provide physical protection and chemical resistance against most acids, alcohols, oils, lubricants and hydrocarbons
Marke: Ansell 55303100
187.67 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Heavyweight thickness (30 mil/0.76 mm) increases durability, augmenting chemical and physical resistance
- Unlined for effective cleaning
- Available port sizes fit most isolator glove boxes
Spezifikation
CE0493, EN 420:2003, A1:2009, Cat III, EN ISO 374-5:2014, EN 388:2100A | |
Ambidextrous | |
Isolator Gloves | |
30 mil | |
Beaded | |
8 in. | |
32 in. |
Black | |
Neoprene Polymer | |
10 | |
0.76 mm | |
55303100 | |
20.3 cm | |
81.3 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell AlphaTec™ 55-303 Neoprene Isolator Gloves > Size 10
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur