Learn More
Ansell AlphaTec™ 55-302 Neoprene Isolator Gloves
Neoprene RABS and Isolator gloves provide physical protection and chemical resistance against most acids, alcohols, oils, lubricants and hydrocarbons
Marke: Ansell 55302100
165.35 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Medium thickness (20 mil/0.51 mm) increases dexterity, which improves the ability to manipulate objects
- Unlined for effective cleaning
- Available port sizes fit most isolator glove boxes
Spezifikation
CE0493, EN 420:2003, A1:2009, Cat III, EN ISO 374-5:2014, EN 388:2100A | |
Beidseitig tragbar | |
Isolatorhandschuhe | |
20 mil | |
Rollrand | |
8 in. | |
32 in. |
Schwarz | |
Neoprenpolymer | |
10 | |
0.51 mm | |
55302100 | |
20.3 cm | |
81.3 cm |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08