Learn More
Ansell AlphaTec™ 5000 APOLLO
Artikelnummer. 17180895
Groß
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2XL
3XL
Fully encapsulated chemical protective, liquid tight suit with Type 3/4 protection.
  • Hervorragende Permeationsleistung für zahlreiche organische und anorganische Chemikalien, Biogefährdung und chemische Kampfstoffe
  • Ausgezeichneter Barriereschutz, der >480 Minuten Durchbruchzeit gegen 14 von 15 Chemikalien bietet, die in der EN ISO 6529 gelistet sind
  • An der Rückseite angesetzter Beutel für Atemschutzgeräte (BA) - universell passend für die meisten BAs
  • Verschweißte und verklebte Nähte, unsere größte Barriere gegenüber Flüssigkeiten und Partikel
  • Antistatisch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Orange
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kontaminierte Umgebungen, Handhabung von Chemikalien, Befüllen, Mischen und Laden von Rohstoffen, Transfer von Flüssigkeiten und Feststoffen, Öffnen und Entleeren von Pumpen Ventilen oder Leitungen, Be- und Entladen von Prozessanlagen, Rohstoff-Probennahme, Mischen und Palettieren von Konzentraten, Gefahrenabwehr, Montage und Demontage großer Rohre, Unerwartete Leckagen oder andere Freisetzungen
Material Mehrlagiges Barrier-Laminat-Gewebe
Größe Groß
Saumtyp Geschweißt und mit Klebeband versehen
Modell O50T186B
Gewicht (metrisch) 132 gsm
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell AlphaTec™ 5000 APOLLO >