Learn More
Ansell AlphaTec™ 4000 Trousers
A unique multi-layer barrier fabric renowned for its lightweight, yet robust textile feel and exceptional barrier to organic & inorganic chemicals.
Marke: Ansell GR40T-00301-07
566.87 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Außerordentlicher Schutz, über 200 Chemikalien auf Permeation getestet, einschließlich chemischer Kampfstoffe
- Zum Schutz entwickelt
- Silikonfrei
Spezifikation
Mehrschichtige Barriere aus nicht gewebten-Laminatstoff | |
Geschweißt und mit Klebeband versehen | |
G40T301 |
Grün | |
Nur Teilkörperschutz, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005, + A1:2009, EN 14126:2003 | |
Kontaminierte Umgebungen, Chemikalienhandhabung, Befüllen, Mischen und Laden von Rohstoffen, Transfer von Flüssigkeiten und Feststoffen, Öffnen und Entleeren von Pumpen Ventile oder Leitungen, Be- und Entladen von Verfahrensgerätschaften, Rohmaterialprobenentnahme, Konzentrierung und Palletierung, Reaktion auf Gefahrstoffe, Montage und Demontage großer Rohre |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell AlphaTec™ 4000 Trousers > Größe: Größe 3X
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur