Learn More
Ansell AlphaTec™ 4000 Trousers
A unique multi-layer barrier fabric renowned for its lightweight, yet robust textile feel and exceptional barrier to organic & inorganic chemicals.
Marke:  Ansell GR40T-00301-03
566.87 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17140695
  • 837.00 CHF / 25 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-09-2025
Beschreibung
  • Außerordentlicher Schutz, über 200 Chemikalien auf Permeation getestet, einschließlich chemischer Kampfstoffe
  • Zum Schutz entwickelt
  • Silikonfrei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
M
Grün
Nur Teilkörperschutz, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005, + A1:2009, EN 14126:2003
Mehrschichtige Barriere aus nicht gewebten-Laminatstoff
Geschweißt und mit Klebeband versehen
Kontaminierte Umgebungen, Chemikalienhandhabung, Befüllen, Mischen und Laden von Rohstoffen, Transfer von Flüssigkeiten und Feststoffen, Öffnen und Entleeren von Pumpen Ventile oder Leitungen, Be- und Entladen von Verfahrensgerätschaften, Rohmaterialprobenentnahme, Konzentrierung und Palletierung, Reaktion auf Gefahrstoffe, Montage und Demontage großer Rohre
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell AlphaTec™ 4000 Trousers > Größe: Mittel