Learn More
Ansell AlphaTec™ 4000 Jacket
A unique multi-layer barrier fabric renowned for its lightweight, yet robust textile feel and exceptional barrier to organic & inorganic chemicals.
Marke:  Ansell GR40T-00230-04
805.45 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17190685
  • 1190.00 CHF / 20 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-08-2025
Beschreibung
  • Außerordentlicher Schutz, über 200 Chemikalien auf Permeation getestet, einschließlich chemischer Kampfstoffe
  • Zum Schutz entwickelt
  • Silikonfrei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Groß
Grün
Nur Teilkörperschutz, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005, + A1:2009, EN 14126:2003
Kontaminierte Umgebungen, Chemikalienhandhabung, Befüllen, Mischen und Laden von Rohstoffen, Transfer von Flüssigkeiten und Feststoffen, Öffnen und Entleeren von Pumpen Ventile oder Leitungen, Be- und Entladen von Verfahrensgerätschaften, Rohmaterialprobenentnahme, Konzentrierung und Palletierung, Reaktion auf Gefahrstoffe, Montage und Demontage großer Rohre
Mehrschichtige Barriere aus nicht gewebten-Laminatstoff
Geschweißt und mit Klebeband versehen
G40T230
103 gsm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell AlphaTec™ 4000 Jacket > Größe: Groß