Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 4000 AVANT AIRline Ultrasonically Welded and Taped G05
AlphaTec™ 4000 AVANT AIRline Ultrasonically welded and taped G05 are affixed by the wearer and detachable for reuse when appropriate. Air flow is adjustable from 340 L/min to 590 L/min at a working pressure of 3.5 to 5 bar.
Marke: Ansell™ GR40T-00754-07-G05
629.75 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Affixed by the wearer and detachable.
- Air flow is adjustable from 340 L/min to 590 L/min at a working pressure of 3.5 to 5 bar.
- Exceptional protection, over 200 chemicals permeation tested, including chemical warfare agents
- Welded and taped seams, our highest barrier to liquids and particulates
- Panoramic visor design ensures a good field of vision for the wearer
- A range of sleeve options available, including double cuffs and permanently attached chemical protective gloves.
- HEPA filter provides secondary protection from airline contamination and a SMC silencer ensures the noise inside the suit is always below 70 dB (even at maximum airflow)
- Suit/Belt mounted regulator complete with a low flow warning whistle the AVANT STS regulator can be mounted on the suit and removed for reuse providing cleaning and decontamination is permissible.
- Emergency rip cord permits rapid doffing of the suit in cases of emergency or undue distress to the wearer
- Attached sock boots with anti-slip PVC sole - Designed to allow soft or protective safety shoes to be worn inside and offer limited resistance to slip
Spezifikation
CE-KATEGORIE III (TYP 3, EN 1073-1, EN 14594, EN 1149-5) | |
Kontaminierte Umgebungen, Chemikalienhandhabung, Befüllen, Mischen und Laden von Rohstoffen, Transfer von Flüssigkeiten und Feststoffen, Öffnen und Entleeren von Pumpen, Ventilen oder Leitungen, Be- und Entladen von Prozessanlagen, Rohstoff-Probenentnahme, Konzentrieren, Mischen und Palletieren, Gefahrstoff-Noteinsatz, Montage und Demontage großer Rohre | |
Mehrlagiges Barrier-Laminat-Gewebe | |
Angesetzte elastische Füßlinge mit rutschfester PVC-Sohle | |
Elastische Doppelmanschetten und dauerhaft angesetzte Chemikalienschutzhandschuhe | |
Unisex | |
Keine | |
Chemikalie I Partikel I Radioaktiv I ESD | |
Unsteril |
Grün | |
Vollständig gekapselt | |
3X-Large | |
Reißverschluss | |
Reusable | |
Vollständig gekapselte Haube mit Visier | |
CE-KATEGORIE III | |
Welded and Taped |