Learn More
Ansell AlphaTec™ 38-560 Chemical Resistant Butyl Gloves - Gauntlet Cuff
Exzellente Chemikalienfestigkeit, einschließlich Lösemitteln und starken Säuren.
Marke:  Ansell 38560090
666.11 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 16865220
  • 985.00 CHF / 10 Paare
Ausrüstung für die Sicherheit
Aktionscode 24131 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hoher Schutz vor Gasen, insbesondere Ozon
  • Verlängerte Bündchen mit Rollrand für zusätzlichen Schutz
  • Gerolltes Bündchen für Zugfestigkeit und einfaches Anziehen
  • Geraute Handfläche für mehr Griffsicherheit
  • Besserer Tragekomfort durch die anatomische Passform und das weiche Material
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
EN 420:2003 + A1:2009, REACH-konform
Butylpolymer
1020X
ABIKPT
Stulpe
38-560
Schwarz
9
Typ A
Ja
Lösungsmittel und starke Säuren
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell AlphaTec™ 38-560 Chemical Resistant Butyl Gloves - Gauntlet Cuff > 9