Learn More
Ansell AlphaTec™ 3000 AVANT2 AIRline
Encapsulated chemical protective suits for use with air-fed/supplied systems.
Marke: Ansell YE30T000757-05-G05
1113.82 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Außerordentlicher Schutz, über 200 Chemikalien auf Permeation getestet, einschließlich chemischer Kampfstoffe
- Das Panorama-Visierdesign sorgt für ein gutes Sichtfeld für den Träger.
- Der HEPA-Filter bietet sekundären Schutz vor Luftverunreinigungen und ein SMC-Schalldämpfer sorgt dafür, dass das Geräusch im Anzug immer unter 70 dB liegt (selbst bei maximalem Luftstrom).
- Die Reißleine für Notfälle ermöglicht ein schnelles Ausziehen des Anzugs bei Notfällen oder übermäßiger Belastung des Trägers.
Spezifikation
Gelb | |
Mehrlagiges Barrier-Laminat-Gewebe | |
Geschweißt und mit Klebeband versehen | |
80 gsm |
Transport von Flüssigkeiten und Feststoffen zwischen Gefäßen und Tanks und Prozessanlagen, Öffnen und Entleeren von Pumpen, Ventilen oder Leitungen, Befüllen, Mischen und Laden von Rohstoffen, Mischen oder Verladen von Chemikalien, Reinigung von Anlagen und Maschinen, unerwarteter Leckagen oder sonstigen Freisetzungen, Be- und Entladen von LKWs und Fahrzeugen, Produktprüfung | |
Extragroß | |
Y300757D |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell AlphaTec™ 3000 AVANT2 AIRline > Größe: Extragroß
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur