Learn More
Ansell Alphatec™ 3000 Apron with Sleeves Ultrasonically Welded - Model 243-G01
Click to view available options
Größe:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
4X-Large
Beschreibung
DESIGN FEATURES:
- Apron with sleeves with rear velcro fastening at the neck and attached AlphaTec™ 37-676
- Unexpected leakages spills or other releases
- Loading and unloading trucks and vehicles
- Loading trucks and vehicles
- Product inspection
- Cleaning of plant and machines
Spezifikation
Spezifikation
Typ | Chemical-resistant Apron |
Größe | 4X-Large |
Material | Multi-layer Barrier Laminate Fabric |
Farbe | Yellow |
Einwegprodukt | Reusable |
Verschlusstyp | Hook and Loop |
Sterilität | Non-sterile |
Gewicht (metrisch) | 80 gsm |
Saumtyp | Welded |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE CATEGORY III (Type PB [3]-B, Type PB [4]-B, EN 14126) |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell Alphatec™ 3000 Apron with Sleeves Ultrasonically Welded - Model 243-G01 >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur