Learn More
Ansell AlphaTec™ 2000 Ts PLUS
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL
Modell:
W20T103
W20T111
W20T122
Beschreibung
- Angenehm zu tragen durch für Feuchtigkeitsdampf durchlässiges (atmungsaktives) Material, um das Risiko von Wärmebelastungen zu verringern
- Optimierte Passform für bessere Bequemlichkeit beim Tragen und erhöhte Sicherheit
- Geringe Flusenbildung, um das Risiko einer Kreuzkontamination in gefährlichen Bereichen zu verringern
- Silikonfrei, wichtig bei Spritzlackieranwendungen
Spezifikation
Spezifikation
Größe | XL |
Material | Mikroporöses Polyethylen-Vlies-Laminat |
Farbe | Weiß |
Saumtyp | Genäht, Geklebt |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 374:2003, EN 14605:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2018, EN 14126:2003, EN ISO 13688:2013, DIN 32781:2010 |
Enthält | Kapuze und Stiefel |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Produktinspektion, Verladung und Transport, Faserglas/Harzanwendungen/Keramikfasern, Karosserieanstrich einschließlich Oberflächeninspektion, Reinigung von Anlagen und Maschinen, Wartung von Laboreinrichtungen und -ausrüstung |
Gewicht (metrisch) | 63 gsm |
Modell | W20T122 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell AlphaTec™ 2000 Ts PLUS >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur