Learn More
Ansell AlphaTec™ 2000 STANDARD Trousers Bound Artikelnummer.: 16884790
Verfügbar ab: 25-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Ansell AlphaTec™ 2000 STANDARD Trousers Bound
Artikelnummer. 16884790 Alle ansehen Ansell Produkte
2XL
Click to view available options
Größe:
XL
2XL
Artikelnummer. 16884790
Marke: Ansell WH20B0030106
Verfügbar ab: 25-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Comfortable trousers featuring moisture vapor permeable fabric (breathable) to help reduce the risk of heat stress.
  • Bewährte Schutzbarriere gegen flüssige Chemikalien mit niedriger Konzentration sowie gefährliche biologische Flüssigkeiten und Partikel
  • Optimierte Passform für besseren Tragekomfort und erhöhte Sicherheit
  • Fusselarm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Größe 2XL
Material Mikroporöses Polyethylenlaminat, nicht gewebt
Farbe Weiß
Saumtyp Gebunden
Zertifizierungen/Konformität (Europa) Nur teilweiser Körperschutz, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 14126:2003, ASTM F1671, EN ISO 13688:2013
Modell W20B301
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinigung und Vorbereitung des Reinraumbereichs, Bedienung&Wartung von Produktionsfließbändern, Wartung von Anlagen und Maschinen, Veterinärdienste
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell AlphaTec™ 2000 STANDARD Trousers Bound >