Learn More
Ansell AlphaTec™ 2000 STANDARD Lab Coat Bound
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X
Beschreibung
Designed to allow perspiration to escape from the suit and withstand saturation of liquid chemicals.
- Filter 100% of particulates down to 0.01 microns in size
- Proven protective barrier to low concentration liquid chemicals, liquids, and particulate biological hazards
- Comfortable to wear featuring moisture vapor permeable fabric to help reduce the risk of heat stress
- Optimized fit, improving wearer comfort and safety
- Low linting
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Controlled Environments Lab Coat |
Größe | Extragroß |
Geschlecht | Unisex |
Material | Microporous Non-woven Polyethylene Laminate |
Farbe | Weiß |
Verschlusstyp | Zipper |
Einwegprodukt | Reusable |
Widerstand | Fluids |
Modell | Knee-length, 2000 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE CATEGORY III (Type PB (6)-B, EN 14126) |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell AlphaTec™ 2000 STANDARD Lab Coat Bound >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur