Learn More
Ansell AlphaTec™ 2000 Standardschürze mit Ärmeln – Modell 214
Artikelnummer. 16190551 Alle ansehen Ansell Produkte
M
Click to view available options
Größe:
M
L
AlphaTec™ Schürze mit Ärmeln – hervorragende atmungsaktive mikroporöse Laminattechnologie
  • Bewährte Schutzbarriere gegen flüssige Chemikalien mit niedriger Konzentration sowie gefährliche biologische Flüssigkeiten und Partikel
  • Silikonfrei
  • Fusselarm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Größe M
Material Microporous Laminat
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kritische und kontrollierte Umgebungen
Modell AlphaTec™ 2000-214
Saumtyp Gebunden
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 14126
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell AlphaTec™ 2000 Standardschürze mit Ärmeln – Modell 214 >