Learn More
Ansell AlphaTec™ 1800 COMFORT Bound - Model 195
Lightweight coveralls with breathable microporous laminate technology and Type 5/6 protection.
Marke: Ansell WN18B-00195-05
237.82 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 3-teilige Kapuze
- Elastische Haube, Handgelenke, Taille und Knöchel
- -Wege-Reißverschluss vorne mit wiederversiegelbarer Windschutzlasche
- Fingerschlaufen
Spezifikation
XL | |
Weiße/blaue SMS-Kapuze, voller Rücken und Unterarme, Blue | |
Anti-Static Treatment (Back, Underarm and Hood) | |
W18B195 |
Vlies aus Mikroporöse Polyethylenlaminat und Polypropylen mit antistatischer Behandlung (Rücken, Unterarm und Kapuze) | |
Gebunden | |
Reinigung und Vorbereitung von Reinräumen, Karosserieanstrich einschließlich Oberflächeninspektion,Bedienung&Wartung von Produktionsfließbändern, Reinigung von Anlagen und Maschinen, Wartung von Anlagen und Maschinen, Faserglasresin-Anwendungen, Handhabung von Pudern, Allzweck-Kraftfahrzeugersatzteilmarkt |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell AlphaTec™ 1800 COMFORT Bound - Model 195 > Größe: Extragroß
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur