Learn More
Texwipe™ AlphaSorb™ HC Wischtücher aus Polyester
Für Anwendungen der ISO-Klasse 5 bis 6 (Klasse 100 bis 1000)
171.00 CHF - 1415.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | AlphaSorb™ Wischtücher mit hohem Fassungsvermögen |
---|---|
Material | Polyester |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Flächengewicht | 214 |
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 und OHSAS 18001:1999 |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15608665
|
Texwipe™
TX2412 |
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in.) |
1415.00 CHF
600 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15772396
|
Texwipe™
TX2418 |
46 x 46 cm (18 x 18 in.) |
415.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15624536
|
Texwipe™
TX2409 |
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in.) |
171.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Große zweilagige, 100 % Endlosfaser-Polyester-Wischtücher mit Doppelstrick-Interlock-Muster
- Zum Auftragen von Reinigungslösungen für pharmazeutische und biopharmazeutische Geräte
- Gleitet sanft über Oberflächen und ist gegen Laufmaschen beständig
- Sehr saugfähig, mit geringer Partikelabgabe und extrahierbaren Substanzen
Bestellinformation
Basisgewicht: 220 g/m2
Spezifikation
AlphaSorb™ Wischtücher mit hohem Fassungsvermögen | |
Autoklavierbar | |
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 und OHSAS 18001:1999 | |
2-lagig |
Polyester | |
214 | |
Zum Auftragen von Reinigungslösungen auf pharmazeutische und biopharmazeutische Geräte |