Learn More
Texwipe™ AlphaSorb™ 10 Wischtücher mit versiegelten Kanten, Polyester
Für Anwendungen der ISO-Klasse 3 und 4
131.00 CHF - 1150.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Vectra™ AlphaSorb™ Wischtücher |
---|---|
Material | Polyester |
Flächengewicht | 185 |
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 und OHSAS 18001:1999 |
Kanten | Versiegelt |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15702396
|
Texwipe™
TX1050 |
9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm) | Unsteril |
131.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
18603943
|
Texwipe™
TX1052 |
12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm) | Unsteril |
1145.00 CHF
600 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15684977
![]() |
Texwipe™
TX3215S |
12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm) | Steril |
1150.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Laufmaschenfreie Doppelstrick-Interlock-Konstruktion aus 100 % Endlosfaser-Polyester
- Zweilagiges, abgedichtetes Wischtuch mit höchster Saugfähigkeit
- Ideales Wischtuch für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen
- Hervorragend geeignet zum Aufnehmen großer Mengen Flüssigkeiten und zum Auftragen von Chemikalien
- Abriebfestes Wischtuch mit weicher, flexibler Fläche
- Chargen-übergreifende Rückverfolgbarkeit
Bestellinformation
Trocken oder steril erhältlich. Basisgewicht: 185 g/m2.
Spezifikation
Vectra™ AlphaSorb™ Wischtücher | |
185 | |
Versiegelt |
Polyester | |
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 und OHSAS 18001:1999 | |
Ideale Wischtücher für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen |